Learn More
Perm / Wash™ Buffer I (10x), BD
Product Code. 10620546
Click to view available options
Quantity:
125 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 10620546
Brand: BD Biosciences 557885
Intracellular staining of post-translationally modified signaling proteins
Permeabilize cells and serve as an antibody diluent and cell wash buffer
  • Storage buffer: Aqueous buffered solution containing saponin, fetal bovine serum and ≤0.09% sodium azide
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Perm/Wash Buffer I
Concentration 10X
For Use With (Application) Intracellular staining of post-translationally modified signaling Proteins to permeabilize cells, to serve as an antibody diluent, cell Wash Buffer, flow cytometry, used to permeablize or wash cells and to dilute antibodies for immunofluorescent
Quantity 125 mL
Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato