Learn More
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Vervaardigd uit polypropyleen. BRAND™-maatbekers met handgreep en weegschaal met reliëfdruk hebben een ergonomische handgreep voor stevig vasthouden. Functionele schenktuit minimaliseert morsen. Schaalverdeling in reliëf verdwijnt niet door autoclaveren. Geschikt voor de autoclaaf bij 121 °C.
Merk: Brand™ 41006
Overige gegevens : Gewicht : 0.51000kg
Beschrijving
- Vervaardigd van polypropyleen.
- Ergonomische handgreep biedt zekere grip.
- Functionele schenktuit helpt morsen tot een minimum te beperken.
- Kwaliteit van schaalverdeling in reliëfdruk vermindert niet door autoclavering.
- Autoclaveerbaar op 121°C.
Specificatie
Ja | |
74 mm | |
120 mm | |
12/Pk. | |
Beaker |
GMBH en CO KG | |
Ja | |
5mL | |
Embossed | |
Polypropyleen |