Learn More
Bel Art™ Delrin™ Spring Tubing Clamps
Código de producto. 10294441 Tienda SP Scienceware Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inside:
8 mm
12 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 3
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10294441
missing translation for 'mfr': Bel Art™ H182140000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Self-closing spring operated tubing clamp is suitable for all flexible tubing
  • Positive-actionclamp opens by squeezing handles together
  • Naturally clamps shut to stop flow
  • Made from chemical- and stain-resistant Delrin™ plastic and stainless steel
Especificaciones
Quantity 3
Type Spring Style Tubing Clamp
Material Acetal Plastic
For Use With (Equipment) All flexible 0.46 in. (1.16 cm) O.D. tubing
Color White
Jaw Type Angled
Diameter (Metric) Inside 12 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado