Learn More
Bel-Art™ OdoClave™ Deodorant Autoclave Pads
Código de producto. 15243129
Cambiar vista
Click to view available options
Scent:
Lemon
Color:
Amber
Tamaño de la unidad:
Pack of 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Scent Color unitSize
15243129 Lemon Amber Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15243129 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H131980003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Neutralize autoclave odors with a pleasant fragrance
  • Heat-release deodorant works automatically at autoclave temperatures
  • Open pouch and place in bag prior to autoclaving
  • Three-year shelf life or longer if stored in a sealed container
  • 32mm (1.75 in.) square
  • Triple strength pads release three times the deodorant of standard pads while costing less than two standard pads
Información de órdenes
Choose 1.25 in. (32mm) square regular-strength or 2.25 in. (5.7cm) square super-strength pad.
Especificaciones
Product Type Autoclave Capsule
Color-coded No
Form Liquid
Scent Lemon
Sterility Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Color Amber
Format Pad
For Use With (Application) Autoclave
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.