Få mere at vide
Bel-Art™ Polypropylene Mason Jar Wide-Mouth Bottles
Artikelnummer. 15539971 Shop alle SP Scienceware produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
500 mL
946 mL
1900 mL
3800 mL
7600 mL
Diameter (Metric):
81 mm
100 mm
125 mm
149 mm
188 mm
Height (Metric):
135 mm
178 mm
213 mm
286 mm
334 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Pack of 2
Pack of 3
Pack of 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15539971
Brand: Bel-Art™ F109140000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Heavy-duty, leakproof storage.
  • Highly shock-resistant, thick walled polypropylene design, excellent for industrial waste sampling, long-term storage and laboratory use
  • Translucent and chemical resistant
  • Polypropylene screw cap has molded-in grip lugs for easy turning and removable silicone seal ring
  • Standard 70 mm, G-threaded necks
  • Autoclavable at 121°C (250°F), loosen cap when autoclaving
Tekniske data
Capacity 31.98 oz., 946 mL
Capacity (Metric) 946 mL
Capacity (English) 31.98 oz.
Color Translucent
Material Polypropylene
Sterility Non-sterile
Closure Color Translucent
Neck Finish 53-415
Closure Included Yes
Disposable Reusable
Graduated No
Mouth Wide, Threaded
Shape Cylindrical
Height (Metric) 178 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Closure Material Polypropylene
Closure Size 53 to 415 mm
Diameter (Metric) 100 mm
Closure Type Screw Cap
Autoclavable Autoclavable
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.