Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vial, Bottle and Tube Rack
Product Code. 15585604 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Holds:
Containers (28 to 32 mm)
Unit Size:
Each
Product Code. 15585604
Brand: Bel-Art™ H189210000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Compact, sturdy vial, bottle and tube rack holds dropping bottles, vials, scintillation vials and other containers.
  • 12-well rack has 4 wells with open fronts for complete viewing of contents
  • 33mm diameter wells hold containers from 28-32mm
  • Stable, heavy duty polypropylene construction
  • Heat and chemical resistant; autoclavable at 121°C (250°F)
  • Ideal for class or lab
Specifications
Product Type Rack
Array 2 x 6
Autoclavable Autoclavable
Color White
Holds Containers (28 to 32 mm)
Material Polypropylene
Positions 12
For Use With (Application) Holding dropping bottles, vials, scintillation vials and other containers.
Temperature (Metric) Range 250°F
Dimensions (L x W x H) 26.7 x 10.2 x 5.3cm (10.5 x 4 x 2.125 in.)
Length (Metric) 26.7 cm
Length (English) 10.5 in.
Width (Metric) 10.2 cm
Width (English) 4 in.
Height (Metric) 5.3 cm
Height (English) 2.125 in.
Diameter (Metric) Well 33 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt