Learn More
Kern Sohn Bench Scale FCE
Description
- Simple and convenient 2-key operation
- Very fast display: steady weight values within 3 s
- Ideal as a compact letter and parcel scale, especially where space is limited
- Ideal as a grading, commissioning or simple check-weighing scale in production or dispatch
- Protective working cover included with delivery
Spécification
Spécification
| Capacity | 6 kg |
| Dimensions (LxW) Platform | 228 x 252 mm |
| Repeatability | 2 g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?