Learn More
Benzamil, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
NCX inhibitor, Deg/ENaC channel blocker; amiloride (Cat. No. 0890) derivative
Brand:  Tocris Bioscience 3380/50
Encompass
Product Code. 15200247
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
Na+/Ca2+ exhanger (NCX) inhibitor (IC50 ∽ 100 nM); TRPP3 channel blocker (IC50 = 1.1 μM for inhibition of Ca2+-activated TRPP3 channel activity). Also non-selective Deg/ENaC family blocker; reduces mechanosensitivity of colonic afferents. More potent derivative of amiloride (Cat. No. 0890).
Specifications
Specifications
161804-20-2
50mg
356.21
Benzamil
C13H14ClN7O·HCl
N-(Benzylamidino)-3, 5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride
>98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt