Learn More
Benzamil, Tocris Bioscience™
NCX inhibitor, Deg/ENaC channel blocker; amiloride (Cat. No. 0890) derivative
Brand: Tocris Bioscience 3380/50
Description
Na+/Ca2+ exhanger (NCX) inhibitor (IC50 ∽ 100 nM); TRPP3 channel blocker (IC50 = 1.1 μM for inhibition of Ca2+-activated TRPP3 channel activity). Also non-selective Deg/ENaC family blocker; reduces mechanosensitivity of colonic afferents. More potent derivative of amiloride (Cat. No. 0890).Specifications
| 161804-20-2 | |
| 50mg | |
| 356.21 | |
| Benzamil |
| C13H14ClN7O·HCl | |
| N-(Benzylamidino)-3, 5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride | |
| >98% |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.