Learn More
Benzeneazomalononitrile, TRC
Product Code. 30331098
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packungsgröße:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30331098 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30331098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB18885010G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Benzeneazomalononitrile
CAS 6017-21-6
Molecular Formula C9 H6 N4
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6N4/c10-6-9(7-11)13-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H/b13-12+
SMILES N#CC(N=Nc1ccccc1)C#N
IUPAC Name 2-[(E)-phenyldiazenyl]propanedinitrile
Molecular Weight (g/mol) 170.17
Formula Weight 170.0592
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.