missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzo[h]quinoline, 98%

Product Code. 11473388
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11473388

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17794.06

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 230-27-3 | C13H9N | 179.222 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 230-27-3
Molecular Formula C13H9N
Molecular Weight (g/mol) 179.222
MDL Number MFCD00004984
InChI Key WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline
PubChem CID 9191
IUPAC Name benzo[h]quinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3

Specifications

Melting Point 48°C to 52°C
Boiling Point 233°C (47 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 5 g
Beilstein 120249
Formula Weight 179.22
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Benzo[h]quinoline

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt