Learn More
Bestrophin 3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-49138
 View more versions of this product
Product Code. 18649997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 792.00
    € 748.65 / 0.10mL
    Save € 43.35
    5% Off
Description
Bestrophin 3 Polyclonal antibody specifically detects Bestrophin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Bestrophin 3
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
bestrophin 3, bestrophin-3, MGC13168, MGC40411, vitelliform macular dystrophy 2-like 3, VMD2L3Vitelliform macular dystrophy 2-like protein 3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VDEMHMSLPKMKKDIYWDDSAARPPYTLAAADYCIPSFLGSTVQMGLSGSDFPDEEWLWDYEKHGHRHSMIRRVKRFLSAHEHPSSPRRRSYRRQTSDSSMFLPRDDLSPARDLLDVPSRNPPRASPTWKKSCFPEGSPTL
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
144453
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato