Få mere at vide
Bestrophin 3 Antibody (OTI2H3), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72407C
Produktkode 18158434
  • € 751.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Bestrophin 3 Monoclonal specifically detects Bestrophin 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Bestrophin 3
Monoclonal
DyLight 650
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
BEST3
Full length recombinant protein of human Bestrophin 3 (NP_689652) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
144453.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI2H3
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
bestrophin 3, bestrophin-3, MGC13168, MGC40411, vitelliform macular dystrophy 2-like 3, VMD2L3Vitelliform macular dystrophy 2-like protein 3
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.