Learn More
Beta-2-microglobulin Mouse anti-Human, Clone: 1C3B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66207-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16897865
  • € 410.00 / 150µL
Beschreibung
Beschreibung
Beta-2-microglobulin (B2M) is a 12-14 kDa protein that is a subunit of the major histocompatibility complex (MHC) class I. Human beta 2 Microglobulin associated with HLA Class I antigens are expressed on many types of cells including lymphocytes, thymocytes, monocytes, granulocytes, platelets, endothelial cells, and epithelial cells, but is absent on erythrocytes. Beta-2 microglobulin is also found in free form in the plasma. The amino acid sequence of Beta-2-microglobulin is homologous to the constant regions of immunoglobulin heavy and light chains, with a predomitly beta pleated sheet structure. The protein is ubiquitously expressed in the cytoplasm, and is involved in antigen processing and presentation. Beta-2-microglobulin also plays a role in TCR signaling, and downstream signaling in naive CD8+ cells. Beta 2-microglobulin is encoded by the B2M gene located on chromosome 15. A mutation in the Beta-2-microglobulin gene has been shown to result in hypercatabolic hypoproteinemia. Levels of beta 2 microglobulin can be used to assess renal function in kidney transplant recipients. Beta-2-microglobulin that protein can be used as a prognostic marker for HIV infection.
Spezifikation
Spezifikation
Beta-2-microglobulin
Monoclonal
1.46 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P61769
B2M
Peptide
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1C3B7
Unconjugated
B2M
B2M, Beta-2-microglobulin, HDCMA22P
Mouse
Protein A
RUO
567
-20°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt