Learn More
beta Adducin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-33974-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18436771
  • € 280.00 / 25µL
Description
beta Adducin Polyclonal specifically detects beta Adducin in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
beta Adducin
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Simple Western reported by internal validation, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
P35612
ADD2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NNSSNIWALRQIADFMASTSHAVFPTSSMNVSMMTPINDLHTADSLNLAKGERLMRCKISSVYRLLDLYGWAQLSDTYVTLRVSKEQDHF
25 μL
Stem Cell Markers
119
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ADDBErythrocyte adducin subunit beta, adducin 2 (beta), beta adducin, beta-adducin
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only