Learn More
Novus Biologicals™ beta Amyloid Antibody (crenezumab) - Humanized, IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 920.00
Specifications
Antigen beta Amyloid
Clone crenezumab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30044289
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28794-50ug
50 μg
€ 213.00
50µg
View alternative products
Save Up to 
»
30047868
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28794-1mg
1 mg
€ 920.00
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
30044679
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28794-100ug
100 μg
€ 326.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifications
Specifications
beta Amyloid
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Alzheimers Research, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide
Amyloid Beta
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
crenezumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P05067
351
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.