Learn More
Alfa Aesar™ beta-Casomorphin (1-4), Bovine
For cellular and molecular biology applications
Merk:  Alfa Aesar™ J66394.MA
Overige gegevens : Gewicht : 0.00010kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447739
  • € 211.00 / 10 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
522.59
Bovine
Solid
RUO
beta-Casomorphin (1-4), bovine
HPLC
10mg
Tyr-Pro-Phe-Pro
-30° to -10°C