Learn More
beta-Catenin Antibody (rCTNNB1/8043), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | beta-Catenin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rCTNNB1/8043 |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-200) of human beta-Catenin protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?