Learn More
beta-Glucuronidase/GUSB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 518.70
Especificaciones
Antigen beta-Glucuronidase/GUSB
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18421012
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-87511-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18255446
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-87511
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 549.00
€ 518.70 / 0.10mL
Save € 30.30
5% Off
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
beta-Glucuronidase/GUSB Polyclonal specifically detects beta-Glucuronidase/GUSB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
beta-Glucuronidase/GUSB
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
beta-D-glucuronidase, beta-G1, beta-glucuronidase, BG, EC 3.2.1.31, FLJ39445, glucuronidase, beta, MPS7
GUSB
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
Human
P08236
2990
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GYLPFEADISNLVQVGPLPSRLRITIAINNTLTPTTLPPGTIQYLTDTSKYPKGYFVQNTYFDFFNYAGLQRSVLLYTTPTTYIDDITVTTS
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
75 kDa
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado