Learn More
beta I Tubulin Antibody (SR1866), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21863-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
beta I Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta I Tubulin in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spezifikation
| beta I Tubulin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Monkey | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| SR1866 | |
| Western Blot 1:3000-1:10000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:100-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:200 | |
| beta tubulin 1, class VI, dJ543J19.4, tubulin beta-1 chain, tubulin, beta 1 | |
| A synthesized peptide derived from human beta I Tubulin (Uniprot #: Q9H4B7) | |
| 50 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 81027 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur