Learn More
Invitrogen™ beta Lactamase Monoclonal Antibody (8A5.A10), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA110712
 View more versions of this product
Product Code. 11578972
  • € 606.00 / 500µg
Description
MA1-10712 detects beta Lactamase from E. coli samples. MA1-10712 has been successfully used in ELISA and Western blot applications. The MA1-10712 immunogen is 5-His-tagged TEM-1 beta-lactamase.
The beta lactam antibiotics (penicillins and cephalosporins) are the most frequently used antimicrobial agents. All of the beta lactams are structurally related through the presence of a core beta lactam ring. Bacterial resistance to beta lactams continues to increase, primarily due to the production of beta lactamases. Beta lactamases catalyze the hydrolysis of the beta lactam bond, which destroys antibacterial activity. Bacteria that produce TEM type or SHV type beta lactamases have point mutations in structural genes that have extended the substrate specificity of these beta lactamases. As a result, many of the beta lactamase producing Gram negative pathogens have become multidrug resistant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
beta Lactamase
Monoclonal
1.6 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Bacteria
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot
8A5.A10
Unconjugated
blaCTX-M-14; FLJ14902; G24; lactamase beta; LACTB; mitochondrial 39S ribosomal protein L56; MRPL56; Serine beta-lactamase-like protein LACTB, mitochondrial; UNQ843/PRO1781
5'-His-tagged TEM-1 beta-lactamase.
500 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt