Learn More
beta-Synuclein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 357.00 - € 517.00
Specifications
Antigen beta-Synuclein
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:1000-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000-2000
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18662598
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-05556-100ul
100 μg
€ 517.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18679968
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-05556-50ul
50 μg
€ 357.00
50µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
beta-Synuclein Polyclonal antibody specifically detects beta-Synuclein in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
beta-Synuclein
Western Blot 1:1000-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000-2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
beta-synuclein, synuclein, beta
C-terminal peptide of human beta-Synuclein EPEGESYEDPPQEEYQEYEPEA coupled to KLH
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1 mg/mL
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Alzheimers Research, Neuroscience
50% PBS, 50% glycerol
6620
IgG1
Immunogen affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt