Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges
Product Code. 11592981 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
2.1 mm
Particle Size:
3 μm
Förpackningsstorlek
Pack of 4
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11592981
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 70603012101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kræver
Thermo Scientific Uniguard™ or standalone holder, sold separately.
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
  • Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
  • Particle size: 5μm
  • 10mm x 4.0mm I.D.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Particle Size 3 μm
Length (Metric) 10 mm
Diameter (Metric) Inner 2.1 mm
Stationary Phase Phenyl
Product Line Beta
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.