Learn More
BHLHE23 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-90806-25ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BHLHE23 Polyclonal specifically detects BHLHE23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| BHLHE23 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| bA305P22.3, basic helix-loop-helix family, member e23, BETA4, class B basic helix-loop-helix protein 4, class B, 4, class E basic helix-loop-helix protein 23 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 128408 | |
| Human | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| BHLHE23 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RLVAFLNQGQGLAAPVNAAPLTPFGQATVCPFSAGAALGPCPDKCAAFSGTPSALCKHCHEKP | |
| 25 μL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur