Learn More
Melford Bicine
Description
Zwitterionic buffer used in a variety of molecular biology applications such as protein resolution, protein crystallization and SDS-PAGE.
Zwitterionic buffer used in a variety of molecular biology applications such as protein resolution, protein crystallization and SDS-PAGE.
pKa 25°C: 8.3
pH Range: 7.6-9.0
Melting Range: 190-192°C
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Bicine |
| CAS | 150-25-4 |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | C6H13NO4 |
| Grade | Ultra Pure |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?