Learn More
Biliverdin Reductase B/BLVRB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 386.00 - € 559.00
Specifications
Antigen Biliverdin Reductase B/BLVRB
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18405870
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-83435-25ul
25 μL
€ 386.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18209526
View Documents
Novus Biologicals
NBP1-83435
0.1 mL
€ 559.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Biliverdin Reductase B/BLVRB Polyclonal specifically detects Biliverdin Reductase B/BLVRB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
Biliverdin Reductase B/BLVRB
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
645
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:HIRMHKVLRESGLKYVAVMPPHIGDQPLTGAYTVTLDGRGPSRVISKHDLGHFMLRCLTTDEYDGHSTYPSHQYQ
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Biliverdin reductase B, biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH)), Biliverdin-IX beta-reductase, BVR-B, EC 1.3.1.24, EC 1.5.1.30, flavin reductase, flavin reductase (NADPH), FLRBVRB, FR, GHBP, Green heme-binding protein, MGC117413, NADPH-dependent diaphorase, NADPH-flavin reductase, SDR43U1, short chain dehydrogenase/reductase family 43U, member 1
BLVRB
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt