Learn More
Bim Antibody (10B12), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Bio-Techne NBP2-80103AF532
Product Code. 18217826
  • € 640.00 / 0.10mL
Description
Bim Monoclonal antibody specifically detects Bim in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Bim
Monoclonal
Alexa Fluor 532
BAM, bcl-2 interacting mediator of cell death, bcl-2 interacting protein Bim, Bcl2-interacting mediator of cell death, bcl2-L-11, BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 11, bcl-2-related ovarian death agonist, BIM-alpha6, BIM-beta6, BIM-beta7, BIMBOD, BimEL, BimL
Synthetic peptide corresponding to aa 20-40 of mouse BimL.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Tumor Suppressors
10018
Store at 4°C in the dark.
IgG2a κ
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
10B12
50mM Sodium Borate
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt