Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 HPLC Columns
Product Code. 11558310 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Unit Size:
Each
Pack of 4
Product Code. 11558310
Brand: Thermo Scientific™ 72105014001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Use this 300Å wide-pore silica for the separation of small to medium proteins and other biomolecules.
Separate small to medium peptides with Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 LC Columns.
  • 300Å pore size for maximum performance with biomolecules
  • High peak capacity stationary phase
  • Outstanding reproducibility, efficiency and column lifetime
  • Excellent for LC/MS separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Column Format Guard Cartridge, 4 Pk.
Diameter (Metric) 4 mm
For Use With Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
Length (Metric) 10 mm
Max. Pressure 5800 psi (400 bar)
Particle Size 5 μm
pH 2 to 9
Pore Size 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18
Product Line BioBasic
Packing Material Silica
Carbon Load 9%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Type Guard Cartridge
Technique Bio-LC
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato