Learn More
Nitritex™ Sterile BioClean-D™ Disposable Laboratory Coat
IPA-bestendige inkt zorgt ervoor dat zakken kunnen worden afgeveegd met reinigende of steriliserende vloeistoffen zonder gevaar voor kruisbesmetting door drukinkt. De steriele BioClean-D™-laboratoriumjas voor eenmalig gebruik heeft een drukknoopsluiting, een ventilatie achter en drie zakken. Gesteriliseerd met behulp van gammabestraling.
Merk:  Nitritex™ S-BDLC-XL
Overige gegevens : Gewicht : 5.90000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15248298
  • € 329.00 / 30 stuks
Geschatte verzenddatum
17-08-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Press stud fastenings, open cuff & rear vent and three pockets
  • Exceptional comfort and protection
  • Single use disposable garment
  • Carefully researched, designed & constructed
  • Compatible for use in ISO Class 4 cleanrooms
  • Low linting & durable
Specificatie
Specificatie
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Open
CleanTough™ fabric
X-Large
One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 30 outer bags per lined carton (30 pieces)
Spunbond Polypropylene
White
Yes
3
1066.8 to 1143 mm
Lab Coat