Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Vented Cap Flasks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10400102
Click to view available options
Culture Area:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
No. per Case:
10/cs.
40/cs.
5/cs.
50/cs.
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Pack of 40
Pack of 5
Pack of 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10400102
Marca: Corning™ 356538
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ideal for applications involving adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Corning™ BioCoat™ products come in a variety of pre-coated options and are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacity (English) 20.2 oz.
Closure Material Phenolic
Capacity (Metric) 600 mL
For Use With (Application) For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Neck Style Canted
No. per Case 40/cs.
Shape Rectangular
Surface Coating Poly-D-Lysine
Sterility Sterile
Culture Area 150 cm2
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato