missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotin Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB120-6651
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Biotin Polyclonal specifically detects Biotin in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Biotin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:3000-1:15000, ELISA 1:140000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Knockout Validated | |
| Vitamin B4 | |
| Biotin conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (b-KLH) | |
| 0.2 mg | |
| Cancer, Cellular Signaling, Epitope Tags, metabolism | |
| Biotin | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunoassay, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HRP | |
| 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free with 0.01% Gentamicin Sulfate | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Non-species specific | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur