Learn More
Bis(2-ethylhexyl)maleate, TRC
Codice prodotto. 17980835
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity missing translation for 'unitSize'
17980835 100 g 100g
17931875 50 g 50g
17922675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17980835 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB433835100G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-16-5
Molecular Formula C20 H36 O4
Molecular Weight (g/mol) 340.5
Synonym Bis(2-ethylhexyl)maleate, 2-Butenedioic Acid (2Z)-Bis(2-ethylhexyl) Ester, 2-Butenedioic Acid (Z)-Bis(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, Bis(2-ethylhexyl) Maleate, Ceraphyl 45, DOM, Di-2-ethylhexyl Maleate, Dioctyl Maleate
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) (Z)-but-2-enedioate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
Specifica
Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Formula Weight 340.2614
Chemical Name or Material Bis(2 ethylhexyl)maleate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.