Learn More
Alfa Aesar™ Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, ≥97%
Merk:  Alfa Aesar™ H66191.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400097
  • € 99.60 / 1 gram
Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
32679-02-0
379.999
ZIBLHOBPBGAKNV-SUESZSCISA-N
acetonitrile;(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate
C12H18BF4N2Rh-
MFCD06798085
11132655
[B-](F)(F)(F)F.CC#N.CC#N.C1CC=CCCC=C1.[Rh]
Specificatie
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
≥97%
MFCD06798085
1g
Air Sensitive
acetonitrile;(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate
11132655
Solid
32679-02-0
C12H18BF4N2Rh-
Yellow
ZIBLHOBPBGAKNV-SUESZSCISA-N
[B-](F)(F)(F)F.CC#N.CC#N.C1CC=CCCC=C1.[Rh]
379.999
379.99