Learn More
Alfa Aesar™ Bis(dimethylphosphino)methane, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ 039275.04
Overige gegevens : CAS : 64065-08-3 Gewicht : 0.00200kg Transport : UN number : 2845 Chem class : 4.2 Pack group : I
Aantal 2g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401537
  • € 155.00 / 2 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 17-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Packaged under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Bis(dimethylphosphino)methane
(CH3)2PCH2P(CH3)2
UN2845
64065-08-3
MFCD00058731
Specificatie
Bis(dimethylphosphino)methane
64065-08-3
98%
(CH3)2PCH2P(CH3)2
UN2845
Colorless
CP(C)CP(C)C
136.115
522114
136.11
Liquid
C5H14P2
MFCD00058731
0.86g/mL
MRNJHNUEBDGNEL-UHFFFAOYSA-N
42°C (12mmHg)
2g
Air & Moisture Sensitive