Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, 98%
Product Code. p-3735658 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
2.5g
25g
5g
Product Code. 10492061
Brand: Thermo Scientific Acros 299250025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13965-03-2
Molecular Formula C36H30Cl2P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 701.90
MDL Number MFCD00009593
InChI Key YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC Name ethane;methane;palladium(2+);triphenylphosphane;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Melting Point 260°C
Color Colorless
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 14.8 to 15.5% (Pd)
Packaging Glass bottle
Linear Formula [(C6H5)3P]2PdCl2
Quantity 2.5 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Formula Weight 701.89
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Show More Show Less
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H413-May cause long lasting harmful effects to aquatic life.
  • H302-Harmful if swallowed.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt