Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Color | White |
| For Use With (Application) | Electrophoresis |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 25 g |
| Solution Type | Buffer |
| Formula Weight | 209.2 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grade | Cell Culture |
| Chemical Name or Material | Bis-Tris, Cell culture reagent |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bis-Tris, Cell Culture Reagent
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P321-Specific treatment (see on this label).
- P405-Store locked up.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?