Learn More
Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate (3:1), TRC
Product Code. 30329515
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. 30329515
Brand: Toronto Research Chemicals TRCB4973205G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate (3:1)
CAS 88189-03-1
Molecular Formula C3BiF9O9S3
Quantity 5 g
Synonym Bismuth Triflate, Bismuth Tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(3+) Triflate, Bismuth(3+) Trifluoromethanesulfonate, Bismuth(III) Triflate, Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Bismuth(3+) Salt
InChI Formula InChI=1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name bismuth;trifluoromethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 656.19
Formula Weight 655.8365
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.