Läs mer
Bisoprolol hemifumarate, MedChemExpress
Produktkod. p-200099183
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
200mg
500mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491996
Brand: Medchem Express HYB0076
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.
Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.
Specifikationer
Chemical Name or Material Bisoprolol hemifumarate
CAS 104344-23-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H31NO4.1/2C4H4O4
Quantity 500 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.19 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (26.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O.[1/2]
Molecular Weight (g/mol) 766.96
Formula Weight 766.96
Percent Purity 99.73%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.