Learn More
Bispyrazolone, Technical, Fisher Chemical
Product Code. 10570331 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
10570331 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10570331 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/3620/44
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 7477-67-0
Melting Point 355°C
Color Cream
Packaging Plastic powder jar
Molecular Formula C20H18N4O2
MDL Number 20765
Quantity 5 g
InChI Key FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1=NN(C(=O)C1C1C(C)=NN(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl-2H,2'H,3H,3'H,4H,4'H-[4,4'-bipyrazole]-3,3'-dione
Molecular Weight (g/mol) 346.39
Formula Weight 346.38g/mol
Physical Form Powder