Learn More
Brady™ Black 7940 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Click to view available options
Width (Metric):
35 mm
65 mm
85 mm
Unit Size:
Each
Description
- General purpose, standard performance wax ribbon for paper and temporary labelling
Specifications
Specifications
| Color | Black |
| Length (Metric) | 70 m |
| Width (Metric) | 35 mm |
| Diameter (Metric) | 12.7 mm I.D. |
| Description | Black 7940 Series Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Printable Sides | Ink side out |
| Quantity | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | R7940-35X70/O |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering