Learn More
Brady™ Black 7940 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Click to view available options
Width (Metric):
35 mm
65 mm
85 mm
Unit Size:
Each
Description
- General purpose, standard performance wax ribbon for paper and temporary labelling
Specifica
Specifica
| Color | Black |
| Length (Metric) | 70 m |
| Width (Metric) | 85 mm |
| Diameter (Metric) | 12.7 mm I.D. |
| Description | Black 7940 Series Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Printable Sides | Ink side out |
| Quantity | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | R7940-85X70/O |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto