Learn More
STEMCELL Technologies BloodStor™ 55-5
Descripción
- BloodStor™ is a series of generic cGMP freeze media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
- All BloodStor™ products are formulated using USP grade components and water for injection (WFI) quality water
- BloodStor™ 55-5 is pre-formulated with 55% (w/v) DMSO USP, 5% (w/v) Dextran-40 USP, and WFI quality water
Especificaciones
Especificaciones
| Cell Type | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells |
| For Use With (Application) | Cryopreservation |
| Quantity | 16 x 7.2 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?