Learn More
Bmf Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76666R
Product Code. 18411307
  • € 582.00 / 0.10mL
Description
Bmf Polyclonal antibody specifically detects Bmf in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Bmf
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 550
Bcl2 modifying factor, bcl-2-modifying factor, FLJ00065
Antibody was raised with a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids near the carboxy terminus of human Bmf. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Bmf. Amino Acid Squence: ALNGEENRNGAGPR
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
90427
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.