Learn More
Invitrogen™ BMI-1 Polyclonal Antibody, HRP
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA522847
Product Code. 13257968
  • € 520.00 / 100µL
Description
Suggested positive control: human and mouse skeletal muscle. Immunogen sequence homology: primate, feline, chicken, bovine, rabbit, rat and Zebrafish protein (all 92%).
Component of the Polycomb group (PcG) multiprotein PRC1 complex, a complex required to maintain the transcriptionally repressive state of many genes, including Hox genes, throughout development. PcG PRC1 complex acts via chromatin remodeling and modification of histones; it mediates monoubiquitination of histone H2A 'Lys-119', rendering chromatin heritably changed in its expressibility. In the PRC1 complex, it is required to stimulate the E3 ubiquitin-protein ligase activity of RNF2/RING2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BMI-1
Polyclonal
HRP
BMI1
AW546694; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog; Bmi1; Bmi-1; BMI1 polycomb ring finger oncogene; BMI1 polycomb ring finger proto-oncogene; BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog; Pcgf4; Pcgf4 antibody; Polycomb complex protein BMI-1; polycomb group protein Bmi1; polycomb group ring finger 4; polycomb group RING finger protein 4; RING finger protein 51; RNF51; RP11-573G6.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
12151, 648
4°C, store in dark
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
1.09 mg/mL
PBS with no preservative
P25916, P35226
BMI1
A synthetic peptide made to an internal region (within residues 1-100) of human Bmi1.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.