Learn More
BMP-2 Antibody (15B3), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-42651AF647
Product Code. 18196258
  • € 527.00 / 100µL
Description
BMP-2 Monoclonal specifically detects BMP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BMP-2
Monoclonal
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
BMP2
Recombinant human BMP2 (283-396aa) purified from E. coli
100 μL
Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Embryonic Stem Cell Markers, Immunology, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway
650
Store at 4C in the dark.
IgG2b κ
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
15B3
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.