Learn More
Brady™ BMP™50 Series Printable Repositionable Vinyl Cloth Labels
Product Code. 12846915
Click to view available options
For Use With (Equipment):
BMP41, BMP51, BMP53 printers
BMP51 and BMP53 Printer
Size (English):
0.375 in. x 20 ft.
0.5 x 1 in.
0.75 x 0.5 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.9 in.
Includes:
1 (cont.)
100 labels
160 labels
180 labels
220 labels
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12846915
Marke: Brady™ 143330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed for use with various BMP™50 series label printers. Brady™ BMP™50 Series Printable Repositionable Vinyl Cloth Labels offer a repositionable adhesive and are intended for use in wire and cable marking, component or equipment identification, barcoding, and other general identification.
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning
  • Stick to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • All-in-one cartridge includes label supply and R6200 Series ribbon
Spezifikation
Certifications/Compliance RoHS, UL
Description BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Adhesive Type Rubber, Repositionable
Color Black, White
Finish Semi-gloss
Format Cartridge
Material Vinyl Cloth (B-498)
Print Technology Thermal Transfer
Display Text None
For Use With (Application) Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Wire and cable marking
For Use With (Equipment) BMP41, BMP51, BMP53 printers
Includes 1 (cont.)
Labels per Row 1
Life Span 2 Years
Quantity 1 Ea.
Size (English) 0.375 in. x 20 ft.
Temperature Range (English) -40 to 176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Tensile Strength 55 lb./in.
Thickness (English) 0.0073 in.
Thickness (Metric) 0.185 mm
Length (English) 20 ft.
Length (Metric) 6.10 m
Width (English) 0.375 in.
Width (Metric) 9.53 mm
Height (Metric) 6.1 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt