Learn More
Brady™ BMP71 Monochrome Label Printer
Artikelnummer. 11775593
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Software Type:
LabelMark
LabelMark, Markware
Markware
Workstation
Plug Type:
EU Plug
UK Plug
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11775593
missing translation for 'mfr': Brady™ 710627
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Portable label printer
The flagship of Brady's portable printer range, the BMP™71 Mobile Label Printer is a 'high-end' portable cable and wire label printer ideal for the telecom/datacom and electrical markets, but also perfect for printing health and safety signs and labels in a variety of other workplace environments.
  • Electronic and general labelling, laboratory identification, safety identification, wire and cable marking
  • Continuous tape and die cut labels
  • 500+ symbols included
  • Maximum label width 50.8mm
  • Recommended usage per day: 1000
  • Maximum print width 45.97mm
  • Print speed 38mm/sec
  • Resolution 300 dpi
  • Height 116.80mm
Spezifikation
Product Type Label Printer
Display Type LCD
Print Technology Thermal Transfer
Length (Metric) 332.70 mm
Width (Metric) 241.3 mm
Height (Metric) 116.80 mm
Depth (Metric) 332.70 mm
Dimensions (L x W) 241.30 x 332.70 mm
Color Capability Monochrome
Includes 2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
Languages Dutch, English, French, German
Memory 200 MB - up to 100,000 labels
Print Speed 38.10 mm/sec.
Resolution 300 dpi
Software Type LabelMark, Markware
Connector Types USB
Temperature Range (Metric) 4 to 49° C
Weight (Metric) 2.49 kg
For Use With (Application) General labeling and marking of electronic components, Laboratory Identification, Safety signs, Wire and Cable marking
Quantity 1 Ea.
Warranty 2 Years
Power Supply Details 220 V
Keyboard Type AZERTY
Plug Type EU Plug
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt