Learn More
BMS-265246, MedChemExpress
Product Code. 16446418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16446418
Brand: Medchem Express HY15275
MedChemExpress BMS-265246 is a potent and selective cyclin-dependent kinase CDK1 and CDK2 inhibitor, with IC50 values of 6 and 9 nM, respectively. BMS-265246 inhibits CHI3L1 (chitinase 3-like-1) stimulation of ACE2 (angiotensin converting enzyme 2) and SPP (viral spike protein priming proteases). BMS-265246 can be used for ovarian cancer and COVID-19 research.
BMS-265246 is a potent and selective cyclin-dependent kinase CDK1 and CDK2 inhibitor, with IC50 values of 6 and 9 nM, respectively. BMS-265246 inhibits CHI3L1 (chitinase 3-like-1) stimulation of ACE2 (angiotensin converting enzyme 2) and SPP (viral spike protein priming proteases). BMS-265246 can be used for ovarian cancer and COVID-19 research.
Specifications
Chemical Name or Material BMS-265246
CAS 582315-72-8
Color Pink
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H17F2N3O2
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 12.5 mg/mL (36.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(F)=C(C(C2=CN=C(NN=C3)C3=C2OCCCC)=O)C(F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 345.34
Formula Weight 345.34
Percent Purity 98.64%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt