Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flat Flange Lids
Beschreibung
- Suitable for reaction vessels with SCHOTT flat flange
- Center neck socket NS 29/32
- Lateral necks with ground joint sockets or GL-thread
- Bottom side with centring collar for non-slipping alignment on the vessel
- All lateral connectors are made to insert tubing, tubes and probes either aside the center or vertical (parallel to the stirrer shaft) in order to avoid collisions
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Flat Flange Lid |
| Material | PTFE |
| For Use With (Equipment) | Reaction Vessels with SCHOTT Flat Flange |
| Standard Taper Joint | NS 14/23, GL 18 |
| Joint Type | DN 60 |
| Size | Lateral Necks: 2 x NS 14/23 and 2 x GL 18 Angled Aside the Shaft |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?