Learn More
Bohlender™ BOLA™ Polypropylene Tube End Fittings
Product Code. 10747512
Click to view available options
Tubing Size:
0.8 I.D. x 1.6mm O.D. tubing
1.6 I.D. x 3.2mm O.D. tubing
Color:
Black
Blue
Green
Orange
White
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 10747512
Brand: Bohlender™ F70210
Only null left
Add to basket
Add to basket
Different colors for better distinction. Polypropylene Tube fittings with polyamide washers offer very good chemical resistance and are available in a variety of sizes.
  • Colored tube end fittings made of PP
  • Male thread UNF ¼ in. 28 G
  • Washers made of PA are included in delivery
  • Supplied in packs of 10
Compliance
FDA
Specifica
Certifications/Compliance FDA
Material Polypropylene, Polyamide
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Packaging Quantity 10/Pk.
Tubing Size 0.8 I.D. x 1.6mm O.D. tubing
Thread Size UNF 1/4 in.; 28 G
Color Black
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Tube End Fitting
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato