Learn More
Bohlender™ BOLA™ SVL Gaskets
Product Code. 17117444
Change view
Click to view available options
Size (Metric):
5.6 to 6.4 mm (Tube dia.)
7.6 to 8.4 mm (Tube dia.)
Unit Size:
Pack of 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size (Metric) unitSize
17117444 5.6 to 6.4 mm (Tube dia.) Pack of 3
17127444 7.6 to 8.4 mm (Tube dia.) Pack of 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17117444 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97912
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Silicone ring with double-sided washer made of PTFE.
  • Silicone ring with double-sided washer made of PTFE
  • Suitable for Torion-SVL™ threads with I.D. of 15 mm
  • Suitable for gaskets with O.D. 15 mm
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Spezifikation
Height (Metric) 5 mm
Size (Metric) 5.6 to 6.4 mm (Tube dia.)
Material PTFE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.